Imprimer
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC421113-1G PC421113-250MG PC421113-5G
APOSPC421113-1GEA 412 EUR
APOSPC421113-1G APOSPC421113-250MG APOSPC421113-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Formule: C₉H₅BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30721252
Numéro CAS: 1782390-81-1