Imprimer
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(difluoromethyl)thiazole
PC421093-1G PC421093-250MG
APOSPC421093-1GEA 426 EUR
APOSPC421093-1G APOSPC421093-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole
Formule: C₄H₂BrF₂NS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23106373
Numéro CAS: 1319255-36-1