Imprimer
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC421075-100MG PC421075-1G PC421075-250MG
APOSPC421075-100MGEA 74.1 EUR
APOSPC421075-100MG APOSPC421075-1G APOSPC421075-250MG
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
Poids moléculaire: 192.138 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606208
Numéro CAS: 1227571-99-4