Imprimer
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421067-10G PC421067-1G PC421067-5G
APOSPC421067-10GEA 1980 EUR
APOSPC421067-10G APOSPC421067-1G APOSPC421067-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene
Formule: C₈H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698458
Numéro CAS: 1214333-52-4