2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Formule:
C₆H₃BrFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185798 Numéro CAS: 1214332-31-6 |