Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC421056-1G PC421056-250MG
APOSPC421056-1GEA 423 EUR
APOSPC421056-1G APOSPC421056-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
Formule: C₄HBrF₃NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14702723
Numéro CAS: 1209458-80-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III