Imprimer
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carbonitrile
PC421042-100MG PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA 88.6 EUR
APOSPC421042-100MG APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formule: C₇H₂BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18261445
Numéro CAS: 1070892-04-4