Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421032-1G PC421032-500MG
APOSPC421032-1GEA 343 EUR
APOSPC421032-1G APOSPC421032-500MG
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NO
Poids moléculaire: 197.542 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17168453
Numéro CAS: 1206980-39-3