2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄ClF₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13185849 Numéro CAS: 1206980-28-0 |