Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC421021-1G PC421021-500MG PC421021-5G
APOSPC421021-1GEA 190 EUR
APOSPC421021-1G APOSPC421021-500MG APOSPC421021-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Point d'ébullition: 75 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698596
Numéro CAS: 888327-36-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III