Imprimer
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 92.8 EUR
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₅F₆NO·ClH
Poids moléculaire: 281.583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27923427
Numéro CAS: 1588441-12-6