4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(4-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
Formule:
C₁₄H₁₀ClFO Poids moléculaire: 248.68 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02063016 Numéro CAS: 126866-15-7 |