Imprimer
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC421001-1G PC421001-250MG PC421001-5G
APOSPC421001-1GEA 139 EUR
APOSPC421001-1G APOSPC421001-250MG APOSPC421001-5G
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(3,4-difluorophenyl)acetophenone
Formule: C₁₄H₉ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23417249
Numéro CAS: 1373156-53-6