Imprimer
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC420025-1G PC420025-500MG
APOSPC420025-1GEA 621 EUR
APOSPC420025-1G APOSPC420025-500MG
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 97%
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formule: C₈H₁₃F₂N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683336
Numéro CAS: 1523618-02-1