Imprimer
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Amino-3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 410 EUR
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17480490
Numéro CAS: 1225532-86-4