N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
Formule:
C₁₄H₉F₄NO Point de fusion: 101…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045089 Numéro CAS: 33489-71-3 |