α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₄FN·ClH Point de fusion: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075463 Numéro CAS: 2413-54-9 |