5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆BF₃O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12913937 Numéro CAS: 1217500-69-0 |