Imprimer
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 122 EUR
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BFO₄
Poids moléculaire: 280.10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16996304
Numéro CAS: 1400976-17-1