4-Fluorobenzylboronic acid, pinacol ester 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(4-Fluorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₁₃H₁₈BFO₂ Poids moléculaire: 236.09 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10698519 Numéro CAS: 243145-83-7 |