Imprimer
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC412378-1G PC412378-5G
APOSPC412378-1GEA 23 EUR
APOSPC412378-1G APOSPC412378-5G
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid 97%
2,3-Difluoropyridine-4-boronic acid
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022339
Numéro CAS: 1263374-42-0