Imprimer
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC412365-1G PC412365-250MG
APOSPC412365-1GEA 406 EUR
APOSPC412365-1G APOSPC412365-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21609510
Numéro CAS: 1395417-65-8