2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄BCl₂FO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD19981520 Numéro CAS: 1417914-09-0 |