Imprimer
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid pinacol ester
PC412317-1G PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA 295 EUR
APOSPC412317-1G APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₄BClFNO₂
Poids moléculaire: 257.497 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16995268
Numéro CAS: 1220219-73-7