Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 284 EUR
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BClFO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09998845
Numéro CAS: 1256355-46-0