3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₁₄BClFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15143597 Numéro CAS: 1218790-15-8 |