Imprimer
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(t-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
PC412272-1G PC412272-5G PC412272-10G
APOSPC412272-1GEA 120 EUR
APOSPC412272-1G APOSPC412272-5G APOSPC412272-10G
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2,3-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₉BF₂O₃Si
Poids moléculaire: 288.171 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18914502
Numéro CAS: 870646-83-6