Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-4-fluorophenylboronic acid
PC412252-1G PC412252-250MG PC412252-5G
APOSPC412252-1GEA 213 EUR
APOSPC412252-1G APOSPC412252-250MG APOSPC412252-5G
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid 99%
3-Bromo-4-fluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195642
Numéro CAS: 1092533-91-9