Imprimer
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5-(Aminomethyl)-2-fluorophenyl)boronic acid hydrochloride
PC412224-1G PC412224-250MG
APOSPC412224-1GEA 324 EUR
APOSPC412224-1G APOSPC412224-250MG
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₉BFNO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053811
Numéro CAS: 1072946-46-3