Imprimer
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC412218-1G PC412218-250MG
APOSPC412218-1GEA 647 EUR
APOSPC412218-1G APOSPC412218-250MG
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
3-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025966
Numéro CAS: 1150114-48-9