2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
Formule:
C₉H₁₂BFO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17015760 Numéro CAS: 1256354-92-3 |