Imprimer
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Fluoro-5-morpholinophenyl)boronic acid
PC412143-250MG PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC412143-250MG APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546541
Numéro CAS: 1217500-95-2