Imprimer
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC412106-1G PC412106-250MG
APOSPC412106-1GEA 390 EUR
APOSPC412106-1G APOSPC412106-250MG
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
5-(Cyclopropylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BFNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855834
Numéro CAS: 874289-54-0