Imprimer
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411333-1G PC411333-5G
APOSPC411333-1GEA 197 EUR
APOSPC411333-1G APOSPC411333-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312008
Numéro CAS: 153085-14-4