Imprimer
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411330-1G PC411330-5G
APOSPC411330-1GEA 395 EUR
APOSPC411330-1G APOSPC411330-5G
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03420652
Numéro CAS: 480438-97-9