Imprimer
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 87 EUR
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₆ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371345
Numéro CAS: 1429419-75-9