Imprimer
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411323-1G PC411323-5G
APOSPC411323-1GEA 46.4 EUR
APOSPC411323-1G APOSPC411323-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO·ClH
Poids moléculaire: 209.621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15209619
Numéro CAS: 1106917-71-8