Imprimer
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 40.6 EUR
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371225
Numéro CAS: 1431962-93-4