3-(Difluoromethoxy)-4-methoxyaniline hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉F₂NO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25371276 Numéro CAS: 1431962-33-2 |