Imprimer
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411313-1G PC411313-5G
APOSPC411313-1GEA 69.6 EUR
APOSPC411313-1G APOSPC411313-5G
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
4-Methyl-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09943424
Numéro CAS: 186387-92-8