Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411308-1G PC411308-5G
APOSPC411308-1GEA 36.4 EUR
APOSPC411308-1G APOSPC411308-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-fluoroaniline hydrochloride
Formule: C₇H₆F₃NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25368949
Numéro CAS: 1431966-19-6