3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇F₂NO·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD25371275 Numéro CAS: 1431965-57-9 |