Imprimer
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC411302-1G PC411302-5G
APOSPC411302-1GEA 33.5 EUR
APOSPC411302-1G APOSPC411302-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅F₂IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15146436
Numéro CAS: 1217862-89-9