Imprimer
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC411286-1G PC411286-250MG PC411286-500MG
APOSPC411286-1GEA 1830 EUR
APOSPC411286-1G APOSPC411286-250MG APOSPC411286-500MG
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
6,6-Difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27995747
Numéro CAS: 1447943-53-4