cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₈F₃NO·ClH Poids moléculaire: 191.579 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23106129 Numéro CAS: 1408075-93-3 |