Imprimer
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC411278-100MG PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA 780 EUR
APOSPC411278-100MG APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formule: C₅H₈F₃NO·ClH
Poids moléculaire: 191.579 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106128
Numéro CAS: 1408075-16-0