Imprimer
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC411275-1G PC411275-500MG PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA 655 EUR
APOSPC411275-1G APOSPC411275-500MG APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Formule: C₆H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24856416
Numéro CAS: 1219019-02-9