3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₈FN·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27991715 Numéro CAS: 1642298-59-6 |