Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC410202-1G PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA 916 EUR
APOSPC410202-1G APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Formule: C₄H₈F₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03196899
Numéro CAS: 1035041-75-8