Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC410123-1G PC410123-5G
APOSPC410123-1GEA 58 EUR
APOSPC410123-1G APOSPC410123-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25371272
Numéro CAS: 1431962-90-1